1-Methylisochinolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27029.03 H27029.06
H27029.03EA 71.3 CHF
H27029.03 H27029.06
1-Methylisochinolin ≥97%
1-Methylisoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 1721-93-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6140 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 126-128°/16mm MDL No.: MFCD00006902
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 10…12 °C
Dichte: 1.078
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006902
CAS-Nummer: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6