2-Phenylindol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Phenyl-1H-indole
B23674.18
B23674.30
B23674.18EA
55.1
CHF
B23674.18
B23674.30
2-Phenylindol 95%
2-Phenylindol
Purity: 95%
CAS No.: 948-65-2
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 189-190°
Boiling Point: 250°/10mm
MDL No.: MFCD00005608
Formel:
C₁₄H₁₁N MW: 193,25 g/mol Siedepunkt: 250 °C (10 mmHg) Melting Pt: 189…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005608 CAS-Nummer: 948-65-2 EINECS: 213-436-3 |