7-Ethylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Ethyl-1H-indole
L14875.09 L14875.18
L14875.09EA 134 CHF
L14875.09 L14875.18
7-Ethylindol ≥98%
7-Ethylindol
Purity: 98+% CAS No.: 22867-74-9 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00143514
Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Dichte: 1.058
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143514
CAS-Nummer: 22867-74-9