6-Methylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole
L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 165 CHF
L17509.03 L17509.MD
6-Methylindol ≥98%
6-Methylindol
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682
Formel: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
Dichte: 1.059
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9