6-Methylindol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 177 CHF
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Methylindol 99%
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 30…31 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %