2-Methylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
A10764.0B A10764.18 A10764.30
A10764.0BEA 776 CHF
A10764.0B A10764.18 A10764.30
2-Methylindol ≥98%
2-Methylindol
Purity: 98+% CAS No.: 95-20-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 141°(285°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 109781 MDL No.: MFCD00005616
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 272…273 °C
Melting Pt: 56…60 °C
Dichte: 1.07
Flash-Pt: 141 °C (285 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005616
CAS-Nummer: 95-20-5
EINECS: 202-398-3