1-Methylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
A12605.09 A12605.18
A12605.09EA 129 CHF
A12605.09 A12605.18
1-Methylindol ≥98%
1-Methylindol
Purity: 98% CAS No.: 603-76-9 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6065 Odour: Stench Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 111026 MDL No.: MFCD00005800
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 237…239 °C
Melting Pt: 94…95 °C
Dichte: 1.048
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005800
CAS-Nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,