Indol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H-Indole
122150100 122150250 122151000 122155000 122150025
ACRO122150100EA 25.7 CHF
ACRO122150100 ACRO122150250 ACRO122151000 ACRO122155000 ACRO122150025
Indol 99+%
Indol
Formel: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 253…254 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 51…53 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Flash-Pt: 136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04985
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %