4-Hydroxyindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 50.9 CHF
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hydroxyindol ≥98%
4-Hydroxyindol
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: 97…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005667
CAS-Nummer: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2