5-Fluorindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 64.5 CHF
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 85
Melting Pt: 44…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable