3-Indolcarbonsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
307610010 307610050
ACRO307610010EA 39.8 CHF
ACRO307610010 ACRO307610050
3-Indolcarbonsäure 99%
3-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %