Inden zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 1H-Indene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 68.7 CHF
8.20701.0250 8.20701.1000
Inden zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Inden
Formel: C₉H₈
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 183
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003777
CAS-Nummer: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)