Ninhydrin
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
4378.1
4378.2
4378.3
ROTH4378.1EA
64.35
CHF
ROTH4378.1
ROTH4378.2
ROTH4378.3
Ninhydrin
Ninhydrin
Formel:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Melting Pt: 250…258 °C Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003791 CAS-Nummer: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 13,06582 |
|
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)