Ninhydrin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
65877998-100G 65877998
MOLE65877998-100GEA 0 CHF
MOLE65877998-100G MOLE65877998
Ninhydrin
Ninhydrin
Formel: C₉H₆O₄
MW: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 351
Melting Pt: 250…258 °C
Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM