6-Methoxy-1-indanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
334070050 334070250
ACRO334070050EA 48.2 CHF
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanon 98%
6-Methoxy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021232
CAS-Nummer: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %