1,1'-Carbonyldiimidazol
Lieferant: Novabiochem (Part of Merck)
Gefahr
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 887 CHF
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 111…116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819