2,4-Dimethylimidazol 90% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
210320050 210320250
ACRO210320050EA 72 CHF
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimethylimidazol 90% tech.
2,4-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (733 mmHg)
Melting Pt: 85…87 °C
MDL Number: MFCD00022365
CAS-Nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %