1-Benzylimidazol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 1-Benzyl-1H-imidazole
70510-5 70510-25 70510-10
CAYM70510-5EA 73.1 CHF
CAYM70510-5 CAYM70510-25 CAYM70510-10
1-Benzylimidazol
1-Benzylimidazol
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 72 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005296
CAS-Nummer: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4