4-Methylimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methyl-1H-imidazole
190330500 190332500
ACRO190330500EA 60.1 CHF
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Methylimidazol 98%
4-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52…56 °C
Dichte: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Flash-Pt: 157 °C
MDL Number: MFCD00005201
CAS-Nummer: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %