2-Ethylimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Ethyl-1H-imidazole
B24090.22
B24090.36
B24090.22EA
76.7
CHF
B24090.22
B24090.36
2-Ethylimidazol ≥98%
2-Ethylimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 1072-62-4
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 159°(318°F)
Melting Point: 78-86°
Boiling Point: 268°
Beilstein Reference: 106381
MDL No.: MFCD00005192
Formel:
C₅H₈N₂ Siedepunkt: 268 °C Melting Pt: 78…86 °C Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 159 °C (318 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005192 CAS-Nummer: 1072-62-4 EINECS: 214-011-5 |