2-Ethylimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 44.3 CHF
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Ethylimidazol 99%
2-Ethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 83…87 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 159 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005192
CAS-Nummer: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole