1-Methylimidazol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
N353.1 N353.2
ROTHN353.1EA 28.7 CHF
ROTHN353.1 ROTHN353.2
1-Methylimidazol
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,II