1-Methylimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
126991000
126995000
126990050
ACRO126991000EA
51.7
CHF
ACRO126991000
ACRO126995000
ACRO126990050
1-Methylimidazol 99%
Formel:
C₄H₆N₂ Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Melting Pt: –2 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005292 CAS-Nummer: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |