1-Ethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43830.0010 8.43830.0100
8.43830.0010EA 56.3 CHF
8.43830.0010 8.43830.0100
1-Ethylimidazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Ethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Dichte: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055389
CAS-Nummer: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9