Imidazol
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyms: Glyoxalin1H-ImidazolGlyoxalamin1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
A3635.0250EA 2090 CHF
A3635.0250 A3635.0100
Imidazol
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 89…90 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg