Imidazol ≥99%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Glyoxalin
, 1H-Imidazol
, Glyoxalamin
, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
M136-100GEA
711
CHF
M136-100G
Imidazol ≥99%, Proteomik-Qualität
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ MW: 68,08 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Melting Pt: 89…90 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,II Merck Index: 13,04935 |
Spezifikation Testergebnisse
DNase | none detected |
Appearance | White to slightly yellow solid |
Insolubles | ≤0.1% |
Melting Point | 88 – 92 °C |
pH (5%, Water) @25 °C | 9.5 – 10.5 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Solubility (20%, Water) | Pass |