Imidazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Glyoxalin
, 1H-Imidazol
, Glyoxalamin
, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
A10221.22EA
51.3
CHF
A10221.22
ABCRAB109053.0500
A10221.PG
A10221.0E
A10221.36
Imidazol ≥99%
Imidazol
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Formel:
C₃H₄N₂ MW: 68,08 g/mol Siedepunkt: 256 °C Melting Pt: 88…92 °C Dichte: 1,03 Flash-Pt: 145 °C (293 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,04935 |