Imidazol 99+%, kristallin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Glyoxalin1H-ImidazolGlyoxalamin1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
ACRO301872500EA 109 CHF
ACRO301872500 ACRO301870025 TICI30187-0010 ACRO301870010
Imidazol 99+%, kristallin
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 255…256 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 86…90 °C
Flash-Pt: 145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)