Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
8.04772.0025EA 58.7 CHF
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodtrichlorid (Wijs Reagenz)
Formel: ICl₃
MW: 233.26 g/mol
Melting Pt: 63
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036291
CAS-Nummer: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05042
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 233.26 g/mol
Vapor Pressure 1.3 hPa (64 °C)
Density 3.12 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Cl3I
Chemical Formula ICl3