Iodmonobromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20738.0100 8.20738.0250
8.20738.0100EA 99.6 CHF
8.20738.0100 8.20738.0250
Iodmonobromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodmonobromid
Formel: IBr
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 4.41 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011353
CAS-Nummer: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material