4,4'-Dipyridyldisulfid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,4-Dipyridyl Disulphide, 4,4'-Dithiodipyridine
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 44.2 CHF
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Dipyridyldisulfid 98%
4,4'-Dipyridyldisulfid
Formel: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006423
CAS-Nummer: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN: 3335
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %