Dipropylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23155.14
B23155.22
B23155.36
B23155.14EA
124
CHF
B23155.14
B23155.22
B23155.36
Dipropylsulfid ≥98%
Dipropylsulfid
Purity: 98+%
CAS No.: 111-47-7
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4487
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 1719002
Merck Reference: 14,7868
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009379
Formel:
C₆H₁₄S MW: 118,24 g/mol Siedepunkt: 141…142 °C Melting Pt: –102 °C Dichte: 0.838 Flash-Pt: 28 °C (82 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009379 CAS-Nummer: 111-47-7 EINECS: 203-873-8 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7868 |