Dimethylsulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: DMS
22949.AK 22949.K2
22949.AKEA 77.2 CHF
22949.AK 22949.K2
Dimethylsulfid ≥99%
Dimethylsulfid
Purity: 99+% CAS No.: 75-18-3 Molecular Formula: (CH3)2S Formula Weight: 62.14 Flash Point: -48°(-54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.845 Refractive Index: 1.4351 Odour: Unpleasant Melting Point: -83° Boiling Point: 38° Merck Reference: 14,6123 UN No.: 1164 MDL No.: MFCD00008562
Formel: C₂H₆S
Siedepunkt: 38 °C
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.845
Flash-Pt: –48 °C (–54 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008562
CAS-Nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6123