Messkolben, Klasse A, Glas, klar, Bördelrand, mit DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
DAKKS37049 DAKKS37050
BRNDDAKKS37049EA 144 CHF
BRNDDAKKS37049 BRNDDAKKS37050
Messkolben, Klasse A, Glas, klar, Bördelrand, mit DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3,3, mit Bördelrand.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in kontrastreichem blauem Emaille
  • DE-M-Markierung
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Wird mit DAkkS-Zertifikat geliefert.