Dimethylsulfoxid
Lieferant: Roth Carl
7029.1 7029.2 7029.3
ROTH7029.1EA 86.3 CHF
ROTH7029.1 ROTH7029.2 ROTH7029.3
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM