Dimethylsulfoxid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83673.230EA 75.6 CHF
83673.230 83673.290
Dimethylsulfoxid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
Dimethylsulfoxid
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18.5 °C
Dichte: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 50 ppm