Dimethylsulfoxid ≥99,5% stationäre Phase für die GC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: DMSOMethylsulfinylmethan
23487.291EA 278 CHF
23487.291
Dimethylsulfoxid ≥99,5% stationäre Phase für die GC
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %