Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,025% H₂O) für die DNA-Synthese und Peptide
Lieferant: Merck
Synonyms: DMSOMethylsulfinylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02931.2500EA 366 CHF
1.02931.2500 1.02931.1000
Dimethylsulfoxid, getrocknet (max. 0,025% H₂O) für die DNA-Synthese und Peptide
Dimethylsulfoxid
These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18.4 °C
Molar Mass 78.1 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 301 °C
Saturation concentration 8.0 g/m3 (20 °C)
Viscosity kinematic 2.14 mm2/s