Dimethylsulfoxid
Lieferant: EUROCLONE
EMR031001
EMR031100
EMR031500
EURLEMR031001EA
0
CHF
EURLEMR031001
EURLEMR031100
EURLEMR031500
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa) Melting Pt: 18,5 °C Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |