Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
414885000
414880010
414880025
ACRO414885000EA
72.5
CHF
ACRO414885000
ACRO414880010
ACRO414880025
Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Dimethylsulfoxid
Formel:
(CH₃)₂SO Siedepunkt: 189 °C (760 mmHg) Melting Pt: 18,4 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flash-Pt: 87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS-Nummer: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Titrable acid | ≤0.001 meq/g |