Amidoschwefelsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P725.1 P725.2
ROTHP725.1EA 50.3 CHF
ROTHP725.1 ROTHP725.2
Amidoschwefelsäure
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C
Dichte: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM