Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: SulfaminsäureAminosulfonsäureAmidosulfonsäureAmidoschwefelsäure
20671.468EA 443 CHF
20671.468 20671.297 20671.366
Amidoschwefelsäure ≥99%, TECHNICAL
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09006
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %