(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 111 CHF
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
(Diethylamino)schwefeltrifluorid 95%
(Diethylamino)schwefeltrifluorid
Formel: C₄H₁₀F₃NS
Siedepunkt: 30…32 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.316 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000363
CAS-Nummer: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %