Thionylchlorid

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: Schweflige SäuredichloridThionyldichloridSchwefeligsäuredichlorid

ROTH4024.1EA 133.25 CHF
ROTH4024.1
Thionylchlorid
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –104,5 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR