Thionylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
8.08154.0100EA 92.9 CHF
8.08154.0100 8.08154.0500 8.08154.1000 8.08154.2500 8.08154.9300
Thionylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Thionylchlorid
Formel: Cl₂OS
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –104,5 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011449
CAS-Nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -104.5 °C
Molar Mass 118.97 g/mol
Boiling Point 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 121 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.517 (20 °C, 589 nm)
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material