Chlorsulfonylisocyanat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
162040050 162040500 162042500 162040010
ACRO162040050EA 31.4 CHF
ACRO162040050 ACRO162040500 ACRO162042500 ACRO162040010
Chlorsulfonylisocyanat 98+%
Chlorsulfonylisocyanat
Formel: CClNO₃S
Siedepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1.626 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011608
CAS-Nummer: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %