Thionylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Thionyl dibromide
L15648.14 L15648.22
L15648.14EA 84.5 CHF
L15648.14 L15648.22
Thionylbromid ≥97%
Thionylbromid
Purity: 97% CAS No.: 507-16-4 Molecular Formula: Br2OS Formula Weight: 207.88 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.6750 Odour: Acrid Melting Point: -52° Boiling Point: 47-49°/20mm Merck Reference: 14,9347 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011448
Formel: Br₂OS
Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg)
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 2.683
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011448
CAS-Nummer: 507-16-4
EINECS: 208-064-3
UN: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9347