Ammoniumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000 1.01217.9025
1.01217.0100EA 60.4 CHF
1.01217.0100 1.01217.1000 1.01217.5000 1.01217.9025
Ammoniumsulfat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammonium sulphate
Formel: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Melting Pt: 336…339 °C
Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)