Ammoniumsulfat
Lieferant: EUROCLONE
EMR092000
EMR092001
EMR092500
EURLEMR092000EA
0
CHF
EURLEMR092000
EURLEMR092001
EURLEMR092500
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Melting Pt: 336…339 °C Dichte: 1.78 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |