Ammoniumthiocyanat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
4477.1 4477.2 4477.3 4477.4
ROTH4477.1EA 23.9 CHF
ROTH4477.1 ROTH4477.2 ROTH4477.3 ROTH4477.4
Ammoniumthiocyanat
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564